Documents
P0913
Sigma-Aldrich
Acide polyinosinique–polycytidylique sodium salt
γ-irradiated
Synonyme(s) :
Poly (I:C), Poly(I) • Poly(C)
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
Nomenclature NACRES :
NA.51
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
Pureté
≥99% (less than 1% free nucleotides, TLC)
Forme
lyophilized powder
Conditions de stockage
desiccated
Solubilité
H2O: 10 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Application
TLR3 recognizes double-stranded RNA and is a major effector of the immune response against viral pathogens. Polyinosinic–polycytidylic acid (Poly(I) • Poly(C)) is a double-stranded homopolymer used as a model RNA to study cell signaling at the level of TLR3. Poly(IC) is a TRIF-dependent toll-like receptor-3 (TLR3) ligand.
Actions biochimiques/physiologiques
La transfection de poly (I:C) dans les cellules NIT-1 a été utilisée comme modèle d′apoptose induite par les ARN double brin intracellulaires des cellules β. Dix-huit heures après la transfection, 45 % des cellules étaient apoptotiques, présentant une augmentation de la translocation de NF-kB, p50/p65 et un clivage des caspases 3 et 8, ainsi qu′une induction transcriptionnelle de la caspase 12, de Fas, d′IL-15 et de TRAIL (TNF receptor-associated ligand). Il a été suggéré que le poly(I:C) est l′un des meilleurs moyens d′obtenir des cellules dendritiques matures stables. Ces cellules dendritiques matures peuvent générer des réponses immunitaires efficaces in vitro après injection grâce à leur capacité à sécréter de l′IL-12 bioactive après la liaison de CD40. Le poly (I:C) a été utilisé comme adjuvant puissant pour stimuler les réponses immunitaires antitumorales spécifiques contre un vaccin à base de peptide.
Autres remarques
Homopolymère double brin.
Notes préparatoires
The product requires ionic strength to maintain the double-strand structure. To prevent denaturation, reconstitute in solutions with physiological salt concentrations (e.g., saline solution). Reconstitution may require heating (50 °C) and cooling to achieve re-annealing.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wen-Bin Gu et al.
Fish & shellfish immunology, 70, 701-709 (2017-09-28)
IL-16 is a pro-inflammatory cytokine originally designated as a lymphocyte chemoattractant factor. In mammal and avian, it has been characterized as an essential regulator of various cellular processes including cell recruitment and activation against pathogen invasion. So far, neither of
Xi Xue et al.
Cells, 8(12) (2019-12-11)
MicroRNAs (miRNAs) are key regulators in fish immune responses. However, no study has previously characterized the impact of polyriboinosinic polyribocytidylic acid (pIC) and formalin-killed typical Aeromonas salmonicida (ASAL) on miRNA expression in Atlantic salmon fed a commercial diet with and
Dagoberto Sepúlveda et al.
Fish & shellfish immunology, 85, 99-105 (2018-07-04)
The highly effective DNA vaccines against diseases caused by fish rhabdoviruses in farmed fish consist of a DNA plasmid vector encoding the viral glycoprotein under the control of a constitutive cytomegalovirus promoter (CMV). Among others, attempts to improve efficacy and
Dan-Dan Tu et al.
Fish & shellfish immunology, 69, 119-127 (2017-07-27)
Peroxiredoxin 5 (Prx5) belongs to a novel family of evolutionarily conserved antioxidant proteins that protect cells against various oxidative stresses. Generally, no more than one Prx5 transcript had been reported in non-primate species. In this study, two Prx5 genes (coined
Joao N Duarte et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 197(12), 4838-4847 (2016-11-09)
mAbs specific for surface proteins on APCs can serve as Ag-delivery vehicles that enhance immunogenicity. The practical use of such constructs is limited by the challenge of expressing and modifying full-sized mAbs. We generated single-domain Ab fragments (VHHs) specific for