P0671
Poly-DL-ornithine hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt >30,000
Synonyme(s) :
DL-Ornithine homopolymer hydrobromide
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Poly-DL-ornithine hydrobromide, mol wt >30,000
Forme
powder or solid
Poids mol.
>30,000
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
white to off-white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Br.NCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.BrH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
Clé InChI
GWRQMKDBBHFVIZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.