Principaux documents
P0203
Sigma-Aldrich
Palmitelaidate de méthyle
≥99.0% (GC), liquid
Synonyme(s) :
Trans-9-hexadécénoate de méthyle
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H32O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.43
Beilstein:
2048137
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
13111000
ID de substance PubChem :
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
Conditionnement
Sealed ampule.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves