P0157
Phosphatase, acide from potato
ammonium sulfate suspension, ≥200 units/mg protein (biuret)
Synonyme(s) :
(Monoester orthophosphorique phosphohydrolase, optimum acide), Phosphatase acide from potato
About This Item
Produits recommandés
Forme
ammonium sulfate suspension
Activité spécifique
≥200 units/mg protein (biuret)
Poids mol.
111 kDa
Activité étrangère
Apyrase (ATPase) ≤5% of base activity
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
Clé InChI
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable