P0034
20S-Protopanaxatriol
Synonyme(s) :
20(S)-APPT, g-PPT
About This Item
Forme
powder
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C30H52O4/c1-18(2)10-9-13-30(8,34)19-11-15-28(6)24(19)20(31)16-22-27(5)14-12-23(33)26(3,4)25(27)21(32)17-29(22,28)7/h10,19-25,31-34H,9,11-17H2,1-8H3/t19-,20+,21-,22+,23-,24-,25-,27+,28-,29+,30-/m0/s1
Clé InChI
SHCBCKBYTHZQGZ-PHFGEWBZSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable