OH30475733
Ohaus® Pioneer® Semi-Micro Balance
Model PX85, weighing capacity 82 g, resolution: 0.00001 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Synonyme(s) :
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
metal weighing plate
Caractéristiques
CSA approved
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30475733
Plage de mesure de la capacité de pesée
82 g, resolution: 0.00001 g
Diam. de la nacelle de pesée
8 cm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages