OH30253028
Ohaus® Scout® Portable Balance
Model SPX8200, weighing capacity 8200 g, resolution: 1 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
About This Item
Matériaux
metal weighing plate
Caractéristiques
CSA approved
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30253028
Plage de mesure de la capacité de pesée
8200 g, resolution: 1 g
Bac de pesée, larg. × Long.
14 cm × 17 cm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages