OH30100630
Ohaus® Adventurer® Analytical Balance
Model AX224N, weighing capacity 220 g, resolution: 0.0001 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Synonyme(s) :
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Matériaux
metal weighing plate
Caractéristiques
CSA approved
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30100630
Plage de mesure de la capacité de pesée
220 g, resolution: 0.0001 g
Diam. de la nacelle de pesée
9 cm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages