O5003
OPI Media Supplement
Hybri-Max™, γ-irradiated, powder, suitable for hybridoma
Synonyme(s) :
OPI Media for cell culture
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Hybri-Max™
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
Forme
powder
Concentration
18-40 mg/vial
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Reconstitution
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable