Principaux documents
N7909
Sigma-Aldrich
1-(2-Nitrophenyl)ethyl phosphate diammonium salt
Synonyme(s) :
1-(2-Nitrophenyl)ethyl phosphate, diammonium salt, NPE-caged phosphate diammonium salt
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4CH(CH3)OP(O)(O-)2 · 2NH3+
Poids moléculaire :
317.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Chaîne SMILES 
[NH4+].[NH4+].CC(OP([O-])([O-])=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
Description générale
Cell permeable source of inorganic phosphate. UV light photolysis (320-342nm) releases intracellular Pi for transient kinetic studies of phosphorylation.