Principaux documents
N6129
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenyl α-D-galacto­pyran­oside
≥98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H15NO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥98%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OCC1OC(Oc2cccc(c2)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
BAF367380010BAF367380050BAF367380100
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
manufacturer/tradename
Bel-Art F36738-1700
manufacturer/tradename
Bel-Art F36738-0010
manufacturer/tradename
Bel-Art F36738-0050
manufacturer/tradename
Bel-Art F36738-0100
Overall L
14 in. (355 mm)
Overall L
3 in. (75 mm)
Overall L
4.375 in. (110 mm)
Overall L
7.125 in. (180 mm)
bowl L
9 in. (230 mm)
bowl L
1.75 in. (45 mm)
bowl L
2.75 in. (70 mm)
bowl L
4 in. (100 mm)
bowl diam.
5.375 in. (135 mm)
bowl diam.
1 in. (25 mm)
bowl diam.
1.5 in. (38 mm)
bowl diam.
2 in. (50 mm)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable