Key Documents
N5392
Sigma-Aldrich
3-(1-Naphthyl)-L-alanine
Synonyme(s) :
(S)-α-Amino-1-naphthalenepropanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.25
Numéro Beilstein :
4352833
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N[C@@H](Cc1cccc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H13NO2/c14-12(13(15)16)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7,12H,8,14H2,(H,15,16)/t12-/m0/s1
Clé InChI
OFYAYGJCPXRNBL-LBPRGKRZSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable