N4411
NU6027
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Cyclohexylmethoxy-2,6-diamino-5-nitrosopyrimidine
About This Item
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
lavender
Pf
252.5-253.7 °C (lit.)
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=NC1=C(N)N=C(N)N=C1OCC2CCCCC2
InChI
1S/C11H17N5O2/c12-9-8(16-17)10(15-11(13)14-9)18-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2,(H4,12,13,14,15)
Clé InChI
DGWXOLHKVGDQLN-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CDK2(1017) , MGMT(4255)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable