Principaux documents
N4163
Sigma-Aldrich
Nemadipine-A
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(pentafluorophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid diethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H18F5NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
419.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
H2O: insoluble <2 mg/mL
DMSO: >20 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)C(=O)OCC
Actions biochimiques/physiologiques
Nemadipine-A is a L-type calcium channel α1-subunit antagonist.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3