Principaux documents
N4125
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-LC acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H18ClNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.82
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1cc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OC(C)=O)c(OC)cc1Cl
Substrats
Esterase substrate.