N4038
Anti-NAV3 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Neuron navigator 3, Anti-Pore membrane and/or filament interacting like protein 1 (POMFIL1), Anti-STEERIN3, Anti-human UNC-53 homolog (unc53H3)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~280 kDa
Espèces réactives
rat (predicted), human, mouse (predicted)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cells lysate expressing human NAV3 fusion protein
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NAV3(89795)
mouse ... Nav3(260315)
rat ... Nav3(314814)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable