N3135
Nalorphine hydrochloride
Synonyme(s) :
N-Allylnormorphine HCl, Nalline HCl
About This Item
Produits recommandés
Contrôle du médicament
USDEA Schedule III; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Solubilité
H2O: slightly soluble
dilute aqueous acid: soluble
ethanol: soluble
Chaîne SMILES
Cl[H].O[C@H]1C=CC2[C@H]3Cc4ccc(O)c5O[C@@H]1[C@]2(CCN3CC=C)c45
InChI
1S/C19H21NO3.ClH/c1-2-8-20-9-7-19-12-4-6-15(22)18(19)23-17-14(21)5-3-11(16(17)19)10-13(12)20;/h2-6,12-13,15,18,21-22H,1,7-10H2;1H/t12?,13-,15+,18+,19+;/m1./s1
Clé InChI
NAHATSPWSULUAA-HWXFZQNOSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable