N2257
4-Nitrophenyl 1-thio-β-D-galactopyranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H15NO7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OCC1OC(Sc2ccc(cc2)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable