Principaux documents
N2010
Sigma-Aldrich
α-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt
≥90%
Synonyme(s) :
α-NADP, α-TPN, α-Triphosphopyridine nucleotide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H28N7O17P3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
743.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Pureté
≥90%
Impuretés
≤1% β-isomer
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na].NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3OP(O)(O)=O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
Autres remarques
α analog of β-NADP
Attention
This is not the common NADP required in the usual enzyme systems.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3