Key Documents
N0759
Sigma-Aldrich
4-Nitro-D-phenylalanine monohydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10N2O4 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.N[C@H](Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable