Principaux documents
N0627
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl octanoate
liquid
Synonyme(s) :
Caprylic acid o-nitrophenyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.30
Code UNSPSC :
12352200
Forme
liquid
Couleur
light yellow
Température de stockage
−20°C