Documents
N0254
Sigma-Aldrich
Ethyl nonadecanoate
~99%
Synonyme(s) :
Nonadecanoic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H42O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Pureté
~99%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC