MTCP9602S
MTC™ Bio PCR Plates
size 96 well, low profile/Fast, semi-skirted
Synonyme(s) :
multiwell plate
About This Item
Matériaux
clear
polypropylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
lid: no
skirt
low profile/Fast, semi-skirted
Conditionnement
pack of 50 ea
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio P9602-S
Taille
96 well
Volume des puits
0.2 mL
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free
- Compatible with standard equipmen
- tUltra-thin walled tube wells
- Alpha-numeric reference grids