MTCP80255S
MTC™ Bio Reservoir
capacity 25 mL, non-sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Synonyme(s) :
cryo tube storage box, reagent dish, reagent holder
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio P8025-5S
Capacité
25 mL
Description générale
Reservoir, 25ml sterile, 5/ sterile bag, 200/cs
Caractéristiques et avantages
- Graduated inner walls
- Micro-trough U-shaped bottoms
- Pouring spouts on all 4 corners
Informations légales
MTC is a trademark of MTC Bio