MTCP3020
MTC™ Bio Pure.Amp™ PCR 8 Tube Strips
capacity 0.2 mL, seperate dome caps
Synonyme(s) :
PCR sample storage tubes, sample storage tube, snap closure tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
(self standing star foot)
clear
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 120 ea
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio P3020
Capacité
0.2 mL
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free
- 0.2mL or Low Profile 0.1mL options
- Ultra-thin, uniform wall thickness
- White and frosted tubes for enhanced qPCR results