MTCC2605
MTC™ Bio Screw Cap Centrifuge Tube
capacity 50 mL, sterile, pack of 500 ea (20 x bags 25 ea)
Synonyme(s) :
conical tube, plastic tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
blue cap
clear tube
polypropylene
round
screw top cap
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 500 ea (20 x bags 25 ea)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio C2605
Paramètres
7,000 × g speed (max)
Capacité
50 mL
Diam. × L
29 mm × 119 mm
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
- Available racked or bagged
- Compatible with standard rotors
- Frosted marking surface