MAK054
α-Ketoglutarate Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Méthode de détection
colorimetric
fluorometric
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Adéquation
Principe
Produit(s) apparenté(s)
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Articles
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
Protocoles
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.