Principaux documents
M9670
SAFC
(R,R)-(−)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine
≥97% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥97% (GC)
Chaîne SMILES 
COC[C@H]1CC[C@H](COC)N1
Application
Chiral auxiliary
Fuji, K, et al.
Tetrahedron Letters, 31, 3175-3175 (1990)