M9522
Manganese(II) chloride tetrahydrate
ACS reagent, pH 3.5-6.0 (25 °C, 5% in solution), 98.0-101.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Pureté
98.0-101.0%
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.5-6.0 (25 °C, 5% in solution)
Pf
58 °C (lit.)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Zn: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[Mn]Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Clé InChI
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Brain
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash