M9311
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
round bottom clear wells
Synonyme(s) :
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear polystyrene
polystyrene
round bottom clear wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
case of 100
Fabricant/nom de marque
Greiner 650160
Taille
96 wells
Volume des puits
323 μL
Volume de travail par puits
40-280 μL