Key Documents
M9029
Sigma-Aldrich
N-Methoxycarbonylmaleimide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.11
Numéro Beilstein :
1450638
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)N1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H5NO4/c1-11-6(10)7-4(8)2-3-5(7)9/h2-3H,1H3
Clé InChI
LLAZQXZGAVBLRX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Susanne Kirchhof et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 96, 217-225 (2015-08-09)
Eight-armed PEG was functionalized with furyl and maleimide groups (8armPEG20k-Fur and 8armPEG20k-Mal); degradable hydrogels were obtained by cross-linking via Diels-Alder chemistry. To increase the stability to degradation, the macromonomers were modified by introducing a hydrophobic 6-aminohexanoic acid spacer between PEG