Key Documents
M9010
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyethoxy)ethyl 8-(cis-2-n-octylcyclopropyl)octanoate
Synonyme(s) :
A2C-Membrane mobility agent
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H46O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC[C@H]1C[C@H]1CCCCCCCC(=O)OCCOCCOC
Membrane mobility agents. IV. The mechanism of particle-cell and cell-cell fusion.
E M Kosower et al.
Biochimica et biophysica acta, 471(2), 311-329 (1977-12-01)