M8759
3-Maleimidobenzoic acid N-hydroxysuccinimide ester
Synonyme(s) :
MBS
About This Item
Produits recommandés
Pf
175-177 °C (lit.)
Solubilité
ethyl acetate or DMF: ≤20 mg/mL (may require addition of solvent to coupling buffer to at least 5% to maintain solubility)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1CCC(N1OC(C2=CC=CC(N3C(C=CC3=O)=O)=C2)=O)=O
InChI
1S/C15H10N2O6/c18-11-4-5-12(19)16(11)10-3-1-2-9(8-10)15(22)23-17-13(20)6-7-14(17)21/h1-5,8H,6-7H2
Clé InChI
LLXVXPPXELIDGQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable