Principaux documents
M8404
Sigma-Aldrich
Magnesium thiosulfate hexahydrate
About This Item
Formule linéaire :
MgS2O3 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.52
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=S