M8070
Monoclonal Anti-phospho MDMX (pTyr55) antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone PH-MDMX-55, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HDM4, Anti-HDMX, Anti-MDM4, Anti-MGC132766, Anti-MRP1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PH-MDMX-55, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~80 kDa
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 4-8 μg/mL using total cell extract of HEK-293T cells co-transfected with human MDMX and a specific kinase
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr55)
Informations sur le gène
human ... MDM4(4194)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable