Principaux documents
M7406
Sigma-Aldrich
Methyl 12-methyltridecanoate
≥98% (capillary GC)
Synonyme(s) :
12-Methyltridecanoic acid methyl ester, Methyl isomyristate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H30O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Essai
≥98% (capillary GC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCCCCCCCCCC(C)C