M6031
17-Methylstearic acid
≥98% (capillary GC)
Synonyme(s) :
17-Methyloctadecanoic acid
About This Item
Essai
≥98% (capillary GC)
Forme
solid
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-18(2)16-14-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-15-17-19(20)21/h18H,3-17H2,1-2H3,(H,20,21)
Clé InChI
YETXGSGCWODRAA-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable