M6001
α-Methyl-DL-aspartic acid
Synonyme(s) :
2-Amino-2-methylsuccinic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Chaîne SMILES
CC(N)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-5(6,4(9)10)2-3(7)8/h2,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
CWAYDJFPMMUKOI-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable