Documents
M5906
Sigma-Aldrich
Methyl 18-methylnonadecanoate
≥98% (capillary GC)
Synonyme(s) :
18-Methylnonadecanoic acid methyl ester, Methyl isoarachidate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H42O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Pureté
≥98% (capillary GC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)C