Principaux documents
M5664
Sigma-Aldrich
4-Méthylumbelliféryl-β-D-glucuronide hydrate
BioXtra
Synonyme(s) :
Acide 4-méthylumbelliféryl-β-D-glucopyranosiduronique, MUG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H16O9 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.29 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Impuretés
≤0.005% Phosphorus (P)
Solubilité
pyridine: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O.CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)ccc12
InChI
1S/C16H16O9.H2O/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22;/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22);1H2/t11-,12-,13+,14-,16+;/m0./s1
Clé InChI
URVSQZMOFUEQAW-YYHOVTOASA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable