M5059
Anti-Matrix Metalloproteinase-18 Hinge Region antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Anti-Xenopus collagenase, Anti-MMP-21-A, Anti-XMMP
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen 53 kDa
antigen (pro-form) 51 kDa
Espèces réactives
Xenopus
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:1,000
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Xenopus laevis ... mmp21-A(378572)
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?