M3946
Anti-MNK1 antibody produced in rabbit
~1.4 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MAPK signal-integrating serine/threonine kinase 1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~40 kDa
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1.4 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells transfected with human Mnk1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MKNK1(8569)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable