M3387
N-Methyl-L-aspartic acid
Synonyme(s) :
(S)-2-(Methylamino)succinic acid
About This Item
Forme
powder
Couleur
white
Chaîne SMILES
CN[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-6-3(5(9)10)2-4(7)8/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Clé InChI
HOKKHZGPKSLGJE-VKHMYHEASA-N
Informations sur le gène
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grin2a(24409)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable