M2692
MK-886 sodium salt hydrate
>98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-[3-tert-Butylthio-1-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1H-indol-2-yl]-2,2-dimethylpropionic acid, sodium salt hydrate
About This Item
Pureté
>98% (HPLC)
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 32 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.[Na+].CC(C)c1ccc2n(Cc3ccc(Cl)cc3)c(CC(C)(C)C([O-])=O)c(SC(C)(C)C)c2c1
InChI
1S/C27H34ClNO2S.Na.H2O/c1-17(2)19-10-13-22-21(14-19)24(32-26(3,4)5)23(15-27(6,7)25(30)31)29(22)16-18-8-11-20(28)12-9-18;;/h8-14,17H,15-16H2,1-7H3,(H,30,31);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
APMAGPLTTCSTMM-UHFFFAOYSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable