M2398
Metaproterenol hemisulfate salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Auteur
Boehringer Ingelheim
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.CC(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/2C11H17NO3.H2O4S/c2*1-7(2)12-6-11(15)8-3-9(13)5-10(14)4-8;1-5(2,3)4/h2*3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
MKFFGUZYVNDHIH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRB2(154)
Application
- as a β2-adrenoceptor agonist to study its effects on adenylyl cyclase stimulation in red blood cell deformability
- as an adrenergic agonist to study its effects on the stereoselective cell uptake by organic cation transporters in human embryonic kidney cell lines
- as a bronchodilator to study its effects on the activation of G-protein coupled receptors (GPCR)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique