Principaux documents
M2273
Sigma-Aldrich
Met-β-Ala
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H16N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CSCCC(NC(=O)CCN)C(O)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable