M2195
MOCPAC
≥95% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
Benzyl (S)-[1-(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-ylcarbamoyl)-5-propionylaminopentyl]carbamate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: soluble 21 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C27H31N3O6/c1-3-24(31)28-14-8-7-11-22(30-27(34)35-17-19-9-5-4-6-10-19)26(33)29-20-12-13-21-18(2)15-25(32)36-23(21)16-20/h4-6,9-10,12-13,15-16,22H,3,7-8,11,14,17H2,1-2H3,(H,28,31)(H,29,33)(H,30,34)/t22-/m0/s1
Clé InChI
BFDGUJKFQRJHJM-QFIPXVFZSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.