M0814
R(−)-Me5 hydriodide
solid
Synonyme(s) :
1-(2,6-Dimethylphenoxy)-3-methyl-2-butanamine hydriodide
About This Item
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: 22 mg/mL
Chaîne SMILES
I[H].CC(C)C(N)COc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C13H21NO.HI/c1-9(2)12(14)8-15-13-10(3)6-5-7-11(13)4;/h5-7,9,12H,8,14H2,1-4H3;1H
Clé InChI
AQLAXCGHPBMFIJ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SCN2A(6326)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable