Principaux documents
M0626
Sigma-Aldrich
DL-Methionine β-naphthylamide hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H18N2OS · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.CSCCC(N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges