Principaux documents
L9759
Sigma-Aldrich
L-Leucine benzyl ester p-toluenesulfonate salt
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CH(NH2)COOCH2C6H5 · C7H8O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.50
Beilstein:
3566840
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](N)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H19NO2.C7H8O3S/c1-10(2)8-12(14)13(15)16-9-11-6-4-3-5-7-11;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-7,10,12H,8-9,14H2,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t12-;/m0./s1
Clé InChI
QTQGHKVYLQBJLO-YDALLXLXSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable